Learn More
o-Hydroxy-Alpha,Alpha-dimethylbenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30392703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392703 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392703 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH941380100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Summenformel C9H12O2
Menge 100 mg
Synonym 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837