Learn More
O-Hydroxyethyl Metronidazole, TRC
Artikelnummer. 30138491
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138491 50 mg 50 Milligramm
30132927 25 mg 25 Milligramm
17915045 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94228050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16156-94-8
Summenformel C8 H13 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
Synonym 2-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Imidazole, 1-((2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-methyl-5-nitro
IUPAC-Name 2-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Hydroxyethyl Metronidazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
Formelmasse 215.0906