Learn More
o-Iodchlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30406377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406377 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406377 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI69440050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Iodochlorobenzene
CAS 615-41-8
Summenformel C6H4ClI
Menge 50 g
Synonym 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1I
IUPAC-Name 1-Chlor-2-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 238.45
Formelmasse 237.9046