Learn More
o-Iodohippursäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Iodohippuric Acid |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| Formelmasse | 304.9549 |