Learn More
O-Isopropylethylthiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30422129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422129 10 g -
30414901 5 g 5 Gramm
30416253 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO24744010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-98-0
Summenformel C6 H13 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 147.238
Synonym Carbamic acid, ethylthio-, O-isopropyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester (9CI), O-(1-Methylethyl) N-ethylcarbamothioate, Ethylthiocarbamic acid, O-isopropyl ester, Minerec 2030, O-Isopropyl N-ethylthiocarbamate, O-Isopropyl N-ethylthionocarbamate, O-Isopropyl ethylthiocarbamate, XKP 03, Z 200, Z 200 (flotation agent)
IUPAC-Name O-Propan-2-yl N-ethylcarbamothioat
SMILES CCNC(=S)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-O-isopropylthiocarbamate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7-6(9)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,7,9)
Formelmasse 147.0718