Learn More
O-Methylmycophenolat-Mofetil (EP Verunreinigung D), TRC
Artikelnummer. 30477281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477281 1 mg 1 Milligramm
30476209 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3205451MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1322681-37-7
Summenformel C24 H33 N O7
Molekulargewicht (g/mol) 447.52
Synonym 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)-, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4,6-Dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, Mycophenolate Mofetil Imp. D (EP)
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethyl (E)-6-(4,6-Dimethoxy-7-Methyl-3-oxo-1H-2-Benzofuran-5-yl)-4-Methylhex-4-Enoat
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(OC)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methyl Mycophenolate Mofetil (EP Impurity D)
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H33NO7/c1-16(6-8-20(26)31-14-11-25-9-12-30-13-10-25)5-7-18-22(28-3)17(2)19-15-32-24(27)21(19)23(18)29-4/h5H,6-15H2,1-4H3/b16-5+
Formelmasse 447.2257