Learn More
O-Methylisoharnstoff Hemisulfat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419527 50 g 50 Gramm
11429527 250 g 250 Gramm
11409527 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11419527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22036.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 52328-05-9 | C4H14N4O6S | 246.238 g/mol
O-Methylisoureahemisulfate is used for the synthesis of fluorouracil antineoplastic and anthelmintic imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methylisoureahemisulfat wird für die Synthese des Antineoplasticums Fluorouracil und des Anthelminthikum Imidazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52328-05-9
Summenformel C4H14N4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 246.238
MDL-Nummer MFCD00040594
InChI-Schlüssel QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC-Name Methylcarbamimidat;schwefelsäure
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methylisourea hemisulfate
Schmelzpunkt 163°C to 167°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol
Formelmasse 123.12
Reinheit (%) 99%