Learn More
O-Methylisoureahydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417846
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11417846
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14773.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5329-33-9 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
O-methylisourea hydrochloride is used to prepare 1-chloro-2-methyl-isourea. It is also used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methylisourea-Hydrochlorid wird zur Herstellung von 1-Chlor-2-Methyl-Isoharnstoff verwendet. Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-33-9
Summenformel C2H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.541
MDL-Nummer MFCD00035043
InChI-Schlüssel MUDVUWOLBJRUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hydrochloride, methyl carbamimidate hydrochloride, o-methyluronium chloride, 2-methylpseudourea hydrochloride, o-methyl-isourea hydrochloride, methoxymethanimidamide hydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, monohydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, hydrochloride 1:1, 2-methylpseudourea hcl, acmc-20ak09
PubChem CID 3083899
IUPAC-Name Methylcarbamimidat;hydrochlorid
SMILES COC(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methylisourea hydrochloride
Schmelzpunkt ∼116°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3909619
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol.
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Methylisourea hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: O-Methylisourea hydrochloride