Learn More
O-Methylisoureahydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
O-methylisourea hydrochloride is used to prepare 1-chloro-2-methyl-isourea. It is also used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methylisourea-Hydrochlorid wird zur Herstellung von 1-Chlor-2-Methyl-Isoharnstoff verwendet. Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
O-Methylisourea-Hydrochlorid wird zur Herstellung von 1-Chlor-2-Methyl-Isoharnstoff verwendet. Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Methylisourea hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼116°C (decomposition) |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 3909619 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol. |
| Formelmasse | 110.54 |
| Reinheit (%) | 98% |