Learn More
o-Methylpodocarpinsäure, TRC
Artikelnummer. 30466466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466466 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2114802.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methylpodocarpic Acid
CAS 10037-26-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18 H24 O3
Menge 2.5 mg
Synonym o-Methylpodocarpic Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-, [1S-(1α,4aα,10aβ)]-, Podocarpa-8,11,13-trien-16-oic acid, 12-methoxy- (8CI), (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxyli
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O3/c1-17-9-4-10-18(2,16(19)20)15(17)8-6-12-5-7-13(21-3)11-14(12)17/h5,7,11,15H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t15-,17-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2CC[C@H]3[C@](C)(CCC[C@]3(C)c2c1)C(=O)O
IUPAC-Name (1S,4aS,10aR)-6-Methoxy-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthren-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 288.381
Formelmasse 288.173
Reinheit (%) >95