Learn More
O-(N,N-Diethylbut-2-in-1-amin) Oxybutynin, TRC
Artikelnummer. 30382934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382934 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44358525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin
CAS 2512202-09-2
Summenformel C30 H44 N2 O3
Menge 25 mg
Synonym 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-Cyclohexyl-2-((4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl)oxy)-2-phenylacetate
InChI-Formel InChI=1S/C30H44N2O3/c1-5-31(6-2)23-15-17-25-34-29(33)30(27-19-11-9-12-20-27,28-21-13-10-14-22-28)35-26-18-16-24-32(7-3)8-4/h9,11-12,19-20,28H,5-8,10,13-14,21-26H2,1-4H3
SMILES O=C(OCC#CCN(CC)CC)C(OCC#CCN(CC)CC)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2
Molekulargewicht (g/mol) 480.68