Learn More
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorphosphat ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Coupling reagent for peptide synthesis and the formation of other amides. Reactant for synthesis of liposomal contrast agents for magnetic resonance imaging, synthesis of protein labeling molecules, synthesis of thiol-reactive Cy5 derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kopplungsreagenz für die Peptidsynthese und die Bildung anderer Amide. Reaktionsmittel zur Synthese von liposomalen Kontrastmitteln für die Magnetresonanz-Bildgebung, Synthese von Proteinmarkierungsmolekülen und die Synthese von Thiol-reaktiven Cy5-Derivaten.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril 0.5 g/ml.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Kopplungsreagenz für die Peptidsynthese und die Bildung anderer Amide. Reaktionsmittel zur Synthese von liposomalen Kontrastmitteln für die Magnetresonanz-Bildgebung, Synthese von Proteinmarkierungsmolekülen und die Synthese von Thiol-reaktiven Cy5-Derivaten.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril 0.5 g/ml.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | ∽220°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile 0.5g/mL. |
Formelmasse | 359.21 |
Reinheit (%) | ≥98% |