Learn More
o-Nitroacetophenon 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
20 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
20 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10755231 20 g Glasflasche 20 Gramm
10113230 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128320200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-59-3
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00007144
InChI-Schlüssel SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC-Name 1-(2-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Nitroacetophenone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28.0°C to 30.0°C
Siedepunkt 159.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5500 to 1.5520
Menge 20 g
Beilstein 07, 288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Nitroacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /