Learn More
o-Nitrophenyl Beta-D-Galactopyranosid-6-phosphat, Cyclohexylammonium-Salz, TRC
Artikelnummer. 30481874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481874 100 mg -
30474279 50 mg -
30473285 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481874 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN503625100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25405-62-3
Summenformel C24 H36 N O11 P
Molekulargewicht (g/mol) 545.52
IUPAC-Name Dicyclohexyl [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(2-Nitrophenoxy)Oxan-2-yl]Methylphosphat
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](COP(=O)(OC2CCCCC2)OC3CCCCC3)O[C@@H](Oc4ccccc4[N+](=O)[O-])[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Nitrophenyl beta-D-Galactopyranoside-6-phosphate Cyclohexylammonium Salt
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H36NO11P/c26-21-20(34-24(23(28)22(21)27)33-19-14-8-7-13-18(19)25(29)30)15-32-37(31,35-16-9-3-1-4-10-16)36-17-11-5-2-6-12-17/h7-8,13-14,16-17,20-24,26-28H,1-6,9-12,15H2/t20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Formelmasse 545.2026