Learn More
O,O-Di(ethyl-d5)phosphat-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30385155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385155 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30385155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44472325MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Di(Ethyl-d5)phosphate Sodium Salt
CAS 2517378-93-5
Summenformel C4D10NaO4P
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2;
SMILES O=[P](OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O[Na])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Natriumbis(ethyl-d5)phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 186.14
Formelmasse 186.08