Learn More
O,O-Dimethyldithiophosphat (~90%), TRC
Artikelnummer. 30007753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007753 500 mg 500 Milligramm
30006656 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD465742500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 756-80-9
Summenformel C2H7O2PS2
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Synonym Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
IUPAC-Name O,O-Dimethyl S-Wasserstoffphosphorodithioat
SMILES S=P(OC)(S)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
Formelmasse 157.96