Learn More
O,O-Dimethyldithiophosphat-Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30385995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385995 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD472740500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Summenformel C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Menge 500 mg
Synonym Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
SMILES [NH4+].COP(=S)([S-])OC
IUPAC-Name Azanium;Dimethoxy-Sulfanyliden-Sulfido-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 175.21
Formelmasse 174.9891