Learn More
O,O-Dimethyldithiophosphat-Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30386736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386736 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4727401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Summenformel C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Menge 1 g
Synonym Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
SMILES [NH4+].COP(=S)([S-])OC
IUPAC-Name Azanium;Dimethoxy-Sulfanyliden-Sulfido-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 175.21
Formelmasse 174.9891