Learn More
O,O-Dimethyldithiophosphat, TRC
Artikelnummer. 30384265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384265 500 mg 500 Milligramm
30379493 10 g 10 Gramm
30379669 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD465740500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
CAS 756-80-9
Summenformel C2H7O2PS2
Menge 500 mg
Synonym Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
SMILES S=P(OC)(S)OC
IUPAC-Name O,O-Dimethyl-S-hydrogenphosphordithioat
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Formelmasse 157.96