Learn More
O,O-Dimethylphosphorothionat Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30134629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134629 10 g 10 Gramm
30010758 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47762010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40633-14-5
Summenformel C2 H6 O3 P S . H4 N
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium methyl phosphorothioate ((NH4O)(MeO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (9CI), Ammonium O,O-dimethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-dimethyl thiophosphate, Ammonium dimethyl phosphorothioate
IUPAC-Name Azanium; [Methoxy(Sulfido)Phosphoryl]Oxymethan
SMILES [NH4+].COP(=O)([S-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O-Dimethyl Phosphorothionate Ammonium Salt
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3
Formelmasse 159.0119