Learn More
(-)-O,O'-Dipivaloyl-L-Weinsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472458 1 g 1 Gramm
15482458 5g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56032.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65259-81-6
Summenformel C14H22O8
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
MDL-Nummer MFCD00066535
InChI-Schlüssel UFHJEZDFEHUYCR-YZYOREDDNA-N
PubChem CID 16212279
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis(2,2-Dimethylpropanoyloxy)Butandiolsäure
SMILES CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Schmelzpunkt 127°bis 132 °C
Menge 1 g
Optische Drehung −24 ° (c=1,7 in Dioxan)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Beilstein 2008171
Synonym +-dipivaloyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis pivaloyloxy succinic acid, d-+-dipivaloyl tartaric acid, pubchem8173, --bis 2,2-dimethylpropionyl-l-tartaric acid, dipivaloyl-l-tartaric acid, +-dipivaloyl-d-tartaricacid, +-dpta, ?-o,o'-di-pivaloyl-l-tartaric acid, +-o,o'-di-pivaloyl-d-tartaric acid
Formelmasse 318.32
Reinheit (%) ≥98%