Learn More
O, O', O' -Triethylphosphorothioat, TRC
Artikelnummer. 30007044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007044 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007044 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7770101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O,O-Triethylphosphorothioate
CAS 126-68-1
Summenformel C6 H15 O3 P S
Menge 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O,O-triethyl ester, Ethyl phosphorothioate, (EtO)3PS (6CI), Ethyl thiophosphate, (EtO)3PS (5CI), NSC 2650, O,O,O-TEPT, O,O,O-Triethyl phosphorothioate, O,O,O-Triethyl thiophosphate, O,O',O' '-Triethyl phosphorothioate, Thiophosphoric acid tri-O-ethyl ester, Triethoxyphosphine sulfide, Triethyl phosphorothioate, Triethyl phosphorothionate, Triethyl thiophosphate
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O3PS/c1-4-7-10(11,8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)OCC
IUPAC-Name Triethoxy(Sulfanyliden)-λ^{5}-Phosphin
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.048