Learn More
O,O,O-Trimethylthiophosphat, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O,O,O-Trimethylthiophosphate |
| CAS | 152-18-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | O,O,O-Trimethylthiophosphate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C3 H9 O3 P S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | COP(=S)(OC)OC |
| Mehr anzeigen |