Learn More
O,O,S-Trimethyldithiophosphat, TRC
Artikelnummer. 18062920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062920 50 mg 50 Milligramm
18031910 100 mg 100 Milligramm
18030420 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18062920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79669050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2953-29-9
Summenformel C3 H9 O2 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 172.21
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
IUPAC-Name Dimethoxy-Methylsulfanyl-Sulfanyliden-λ^{5}-Phosphin
SMILES COP(=S)(OC)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Formelmasse 171.9782
Reinheit (%) >95%