Learn More
O-Pentylresorufin, TRC
Artikelnummer. 30422953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422953 10 mg 10 Milligramm
30416533 50 mg 50 Milligramm
30427327 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28420010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87687-03-4
Summenformel C17 H17 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 283.32
Synonym 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
IUPAC-Name 7-Pentoxyphenoxazin-3-eins
SMILES CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Pentylresorufin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Formelmasse 283.1208