Learn More
o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11493944
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11493944 250 g 250 Gramm
11408710 25 g 25 Gramm
11483944 1000 g 1000 Gramm
11403954 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11493944 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11946.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
o-phenylenediamine is used to prepare tiabendazole, pyrazinamide, morinamide, clemizole and chlormidazole. It is involved in the synthesis of benzimidazole by reacting with carboxylic acids and their derivatives. It is also used to prepare quinoxalinedione and mercaptoimidazoles by condensation with dimethyl oxalate and xanthate esters respectively. It reacts with nitrous acid to get benzotriazole, which finds application as a corrosion inhibitor. It is actively involved in the preparation of pharmaceuticals by reacting substituted o-phenylenediamine with various diketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Phenylendiamin wird zur Zubereitung von Tiabendazol, Pyrazinamid, Morinamid, Clemizol und Chlormidazol verwendet. Es ist an der Synthese von Benzimidazol beteiligt, indem es mit Carboxylsäuren und deren Derivaten reagiert. Es wird auch zur Herstellung von Chinoxalinedion und Mercaptoimidazolen durch Kondensation mit Dimethyloxalat bzw. Xanthat-Estern verwendet. Es reagiert mit salpetriger Säure zu Benzotriazol, das als Korrosionshemmer Anwendung findet. Es ist aktiv an der Herstellung von Pharmazeutika beteiligt, indem es die Reaktion von substituiertem O-Phenylendiamin mit verschiedenen Diketonen ermöglicht.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ether, geringfügig in Wasser löslich. Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-54-5
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00007721
InChI-Schlüssel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-Name Benzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material o-Phenylenediamine
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Dichte 1.270
Siedepunkt 256°C to 258°C
Flammpunkt 136°C (277°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 250 g
UN-Nummer UN1673
Beilstein 606074
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,7284
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in water; Soluble in hot water.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Phenylenediamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine