Learn More
o-Phenylendiamindihydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443139 100 g 100 Gramm
15433139 25 g 25 Gramm
15453139 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15443139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60354.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein Peroxidase-Substrat für ELISA-Verfahren
o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Phenylendiamin ist ein Peroxidase-Substrat, das für ELISA-Verfahren geeignet ist. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt, das orange-braun gefärbt ist und spektrophotometrisch bei 450 nm ablesbar ist. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 M H2SO4 gestoppt und bei 492 nm gelesen werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser; frei löslich in Alkohol, Chloroform oder Ether
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-28-1
Summenformel C6H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 181.06
MDL-Nummer MFCD00012966
InChI-Schlüssel RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
IUPAC-Name Benzol-1,2-diamin;Dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3912045
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; freely soluble in alcohol,chloroform or ether
Formelmasse 181.07
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver