Learn More
o-Phenylenediamin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10718705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10718705 250 g Bernsteinfarbiges Glas 250 Gramm
10422305 50 g Bernsteinfarbiges Glas 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10718705 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2537250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Freie Base
  • Wird häufig als ein Substrat für Meerrettich-Peroxidase (HRP) in ELISAs verwendet
  • Bei Oxidation erzeugt OPD eine Farbänderung, die durch Spektralphotometrie nachweisbar ist
  • Die Farbintensität nimmt mit der Zeit zu, da OPD durch Peroxidase oxidiert wird
  • Ein chromogenes Peroxidase-Substrat, das für ELISA und andere Enzym-Immunoassays nützlich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-54-5
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
InChI-Schlüssel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-Name Benzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Phenylenediamine
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Cremefarben
Siedepunkt 256°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Strukturformel C6H4(NH2)2
Menge 250 g
Merck Index 15, 7396
Formelmasse 108.1
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.