Learn More
o-Phthaloyldichlorid, TRC
Artikelnummer. 30421555
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3900005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Phthaloyl Dichloride
CAS 88-95-9
Summenformel C8H4Cl2O2
Menge 5 g
Synonym 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.02
Formelmasse 201.9588