Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200113683 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größenbereich:
100 bp bis 500 bp
100 bp bis 6000 bp
10 bp bis 100 bp
200 bp bis 3000 bp
500 bp bis 6000 bp
50 bp bis 1000 bp
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 10839020
Marke: Thermo Scientific™ SM1303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Überblick
  • Stufenleiter mit 5 bp-Schritten 
  • Scharfe Streifen, leicht zu merkende Fragmentgrößen 
  • Referenzbanden mit regelmäßigen Abständen (in Rot bereitgestellt)
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x Orange Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Orange G
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bp bis 100 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie O’GeneRuler, O’RangeRuler
Menge 50 μg