Learn More
Bohlender™ O-Ring
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Dichtung |
| Menge | 1Each. |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Silikonkern/FEP-beschichtet |
| Größe | 132 x 4mm |