Learn More
Cytiva O-Ring
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Größe:
11,3 x 2,4mm
27,1 x 1,60mm
37,47 x 5,34mm
6,75 x 1,78mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Kann in wässrigen Lösungen verwendet werden
- Beinahe alle organischen Lösungsmittel
- Mit den folgenden, wenigen Ausnahmen: Chlorkohlenwasserstoff, Aceton und andere Ketone, aliphatische Ester und Phenol. Lösungen mit mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäure oder 5 % Essigsäure sollte nicht verwendet werden
- Bestehend aus Nitril-Kautschuk (NBR)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each. |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Nitril-Kautschuk |
| Größe | 6,75 x 1,78mm |