Beschreibung
- Kann in wässrigen Lösungen verwendet werden
- Beinahe alle organischen Lösungsmittel
- Mit den folgenden, wenigen Ausnahmen: Chlorkohlenwasserstoff, Aceton und andere Ketone, aliphatische Ester und Phenol. Lösungen mit mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäure oder 5 % Essigsäure sollte nicht verwendet werden
- Bestehend aus Nitril-Kautschuk (NBR)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Nitril-Kautschuk |
| Größe | 27,1 x 1,60mm |