Learn More
Cytiva O-Ring
Artikelnummer. p-8004336 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Größe:
11,3 x 2,4mm
27,1 x 1,60mm
37,47 x 5,34mm
6,75 x 1,78mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11785185
Marke: Cytiva 18110497
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für wässrige Lösungen und fast alle gängigen organischen Lösungsmittel für die Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen. Cytiva Life Sciences™ O-Ringe sind aus Nitril-Kautschuk.
  • Kann in wässrigen Lösungen verwendet werden
  • Beinahe alle organischen Lösungsmittel
  • Mit den folgenden, wenigen Ausnahmen: Chlorkohlenwasserstoff, Aceton und andere Ketone, aliphatische Ester und Phenol. Lösungen mit mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäure oder 5 % Essigsäure sollte nicht verwendet werden
  • Bestehend aus Nitril-Kautschuk (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2/Pckg.
Produkttyp O-Ring
Material Perfluor-Gummi
Größe 11,3 x 2,4mm