Learn More
RETSCH O-Ring
Artikelnummer. p-8004338 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100mm
200mm
305mm
400mm
450mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11904442 450mm 1 Stück
11944432 400mm 1 Stück
10506232 100mm 1 Stück
10009672 305mm 1 Stück
10581153 200mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11904442
Marke: RETSCH 05.114.0012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In die Aussparung des Testsiebs eingesetzt sorgen sie für maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln. Diese O-Ringe für Testsiebe sind in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Durchmesser des Testsiebs.
  • Gewährleistet bei der Anwendung in Siebstapeln maximale Stabilität und optimale Abdichtung
  • In verschiedenen Größen basierend auf dem Durchmesser des Testsiebs lieferbar
Spezifikation
Menge 1Each.
Produkttyp O-Ring
Außendurchmesser (metrisch) 450mm