Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, aus Nitril für Sicherheitsschliffe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
O-Ringe aus Nitril für DURAN™ Sicherheitsschliffe sichern gemeinsam mit der Schraubkappe die Verbindung von Kern und Hülse.
- In Kombination mit der Schraubkappe können die Sicherheitsschliffe (Kern und Hülse) dicht verschlossen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Sichern der Sicherheitsschliffe; Abdichtung |
| Verbindungsgröße | NS 29/32 |
| Menge | 10 St./Packung |
| Material | Nitril |