Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, aus Nitril für Sicherheitsschliffe
Artikelnummer. 15991551 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verbindungsgröße Packungsgröße
15991551 NS 19/26 10 Stück
15921561 NS 45/40 10 Stück
15864608 NS 14/23 10 Stück
15884608 NS 29/32 10 Stück
15894608 NS 34/35 10 Stück
15911561 NS 24/29 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15991551 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286217002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.70 €
    9.00 € / 10 Stück
    Sparen 3.70 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestandteil der DURAN™ Sicherheitsschliff-Verbindung.
O-Ringe aus Nitril für DURAN™ Sicherheitsschliffe sichern gemeinsam mit der Schraubkappe die Verbindung von Kern und Hülse.
  • In Kombination mit der Schraubkappe können die Sicherheitsschliffe (Kern und Hülse) dicht verschlossen werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Sichern der Sicherheitsschliffe; Abdichtung
Verbindungsgröße NS 19/26
Menge 10 St./Packung
Material Nitril