Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, aus Nitril für Sicherheitsschliffe
Bestandteil der DURAN™ Sicherheitsschliff-Verbindung.
5.95 € - 14.60 €
Spezifikation
Material | Nitril |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Sichern der Sicherheitsschliffe; Abdichtung |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921561
|
DWK Life Sciences
286217705 |
NS 45/40 |
14.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864608
|
DWK Life Sciences
286216803 |
NS 14/23 |
5.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15991551
|
DWK Life Sciences
286217002 |
NS 19/26 |
7.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884608
|
DWK Life Sciences
286217405 |
NS 29/32 |
11.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894608
|
DWK Life Sciences
286217508 |
NS 34/35 |
12.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911561
|
DWK Life Sciences
286217208 |
NS 24/29 |
10.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
O-Ringe aus Nitril für DURAN™ Sicherheitsschliffe sichern gemeinsam mit der Schraubkappe die Verbindung von Kern und Hülse.- In Kombination mit der Schraubkappe können die Sicherheitsschliffe (Kern und Hülse) dicht verschlossen werden
Spezifikation
Nitril | |
Zum Sichern der Sicherheitsschliffe; Abdichtung | |
10 St./Packung |