Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der transparente O-Ring aus Silikon dient als Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität. Die chemischen Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.
- Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch
- Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fester Verschluss von Flanschgefäßen |
| Menge | 5/Packung |
| Material | Silikon (VMQ) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 75 mm |