Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet
Artikelnummer. 11880680 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Packungsgröße:
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11880680 157 mm 5 Stück
11890680 215 mm 5 Stück
15282119 110 mm 5 Stück
13497068 133 mm 5 Stück
11870680 75 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11880680 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292255701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.77 €
    191.02 € / 5 Stück
    Sparen 31.75 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der transparente O-Ring aus Silikon dient als Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität. Die chemischen Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.
  • Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch
  • Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fester Verschluss von Flanschgefäßen
Menge 5/Packung
Material Silikon (VMQ)
Außendurchmesser (metrisch) 157 mm