Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeskrivning
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der transparente O-Ring aus Silikon dient als Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität. Die chemischen Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.
- Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch
- Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt
Specifikationer
Specifikationer
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fester Verschluss von Flanschgefäßen |
| Menge | 5/Packung |
| Material | Silikon (VMQ) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 215 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?