Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet
Product Code. p-7189200 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Außendurchmesser (metrisch):
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Product Code. 11890680
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 292256106
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der transparente O-Ring aus Silikon dient als Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität. Die chemischen Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.
  • Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch
  • Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fester Verschluss von Flanschgefäßen
Menge 5/Packung
Material Silikon (VMQ)
Außendurchmesser (metrisch) 215 mm