Learn More
Thermo Scientific O-Ringe, Viton
Artikelnummer. 15894907
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.000 ml Flasche
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15894907 1.000 ml Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15894907 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 75003020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.65 €
    40.40 € / 6 Stück
    Sparen 2.25 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-O-Ringe, Viton , für 1000-ml-Flaschen.
  • Ersatz-O-Ringe x 6, Viton für 1000-ml-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.000 ml Flasche
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Menge 6 Pk.
Produkttyp O-Ring