Learn More
O,S-Diethylmethylphosphonothioat, TRC
Artikelnummer. 30378193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378193 250 mg -
30372658 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444460250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2511-10-6
Summenformel C5 H13 O2 P S
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
IUPAC-Name 1-[Ethylsulfanyl(methyl)phosphoryl]oxyethan
SMILES CCOP(=O)(C)SCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,S-Diethyl Methylphosphonothioate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H13O2PS/c1-4-7-8(3,6)9-5-2/h4-5H2,1-3H3
Formelmasse 168.0374