Learn More
Ot-Butyldiphenylsilylhydroxylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine |
| CAS | 103587-51-5 |
| Summenformel | C16 H21 N O Si |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | O-[tert-Butyl(diphenyl)silyl]hydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.43 |
| Formelmasse | 271.139 |