Learn More
o-Terphenyl 10000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314477 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314477 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYS09010012DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Terphenyl
CAS 84-15-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile o-Terphenyl
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H14
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,1':2',1''-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
InChI-Formel InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3
IUPAC-Name 1,2-Diphenylbenzol
Solvent or Matrix Dichlormethan
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 230.3
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 230,1096 g/mol