Learn More
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamin, TRC
Artikelnummer. 30455491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455491 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT889565100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Summenformel C5H11NO2
Menge 100 mg
Synonym 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NOC1CCCCO1
IUPAC-Name O-(Oxan-2-yl)Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079