Learn More
o-Toluenesulfonamide-d7, TRC
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Toluenesulfonamide-d7 |
| Summenformel | C7 D7 H2 N O2 S |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzenesulfonamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.26 |
| Formelmasse | 178.079 |