Learn More
O-Toluensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349565 5 g 5 Gramm
11359565 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18983.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 133-59-5 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
o-Toluenesulfonyl chloride is used in organic synthesis and saccharin production. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Toluenesulfonylchlorid wird in der organischen Synthese und bei der Produktion von Saccharin verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol, Äther und Benzol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Unter inertem Gas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-59-5
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.641
MDL-Nummer MFCD00024874
InChI-Schlüssel HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonyl chloride, 2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-toluenesulfonyl chloride, toluene-2-sulphonyl chloride, o-tolylsulfonyl chloride, o-tosyl chloride, unii-341l82e3wg, 2-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8623
IUPAC-Name 2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 1.338
Siedepunkt 154°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 973180
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alcohol,ether and benzene. Reacts with water.
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 97%