Learn More
o-Toluinsäure, TRC
Artikelnummer. 30452086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5361205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluic acid
CAS 118-90-1
Summenformel C8 H8 O2
Menge 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzoic acid (ACI), o-Toluic acid (8CI), NSC 2193, o-Methylbenzoic acid, o-Toluylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524